Learn More
Ácido 3-(1-pirrolil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455917 1 g 1 g
15465917 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33124.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 61471-45-2 | C11H8NO2 | 186.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61471-45-2
Fórmula molecular C11H8NO2
Peso molecular (g/mol) 186.19
Número MDL MFCD02656610
Clave InChI PODFNQCZFHLJPH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrrol-1-yl, n-3-carboxy phenylpyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolylbenzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-pyrrole, benzoicacid,3-1h-pyrrol-1-yl, benzoicacid, 3-1h-pyrrol-1-yl
PubChem CID 736537
Nombre IUPAC ácido 3-pirrol-1-ilbenzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
Punto de fusión 175°C to 178°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.2
Porcentaje de pureza 97%