Learn More
3-(1-pirrolidinil)propiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1-Pyrrolidinyl)propiophenone |
| CAS | 94-39-3 |
| Fórmula molecular | C13H17NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Phenyl-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO/c15-13(12-6-2-1-3-7-12)8-11-14-9-4-5-10-14/h1-3,6-7H,4-5,8-11H2 |
| SMILES | O=C(CCN1CCCC1)c2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 203.28 |