Learn More
3-(1-Piridinio)-1-propanosulfonato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15557039 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15557039 250 g 250 g
15547039 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15557039 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459672500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15471-17-7 | C8H11NO3S | 201.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15471-17-7
Fórmula molecular C8H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 201.24
Número MDL MFCD00064468
Clave InChI REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridin-1-ium-1-yl propane-1-sulfonate, ndsb-201, 1-3-sulphonatopropyl pyridinium, unii-qn4i6ai9ek, 3-1-pyridinio-1-propanesulfonate, 1-pyridiniumpropane-3-sulfonate, qn4i6ai9ek, 1-3-sulfopropyl pyridinium hydroxide, inner salt, pyridinium, 1-3-sulfopropyl-, inner salt, 1-3-sulfonatopropyl pyridin-1-ium
PubChem CID 84929
Nombre IUPAC 1-(3-sulfonatopropyl)pyridin-1-ium
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[N+]1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate
Punto de fusión 275.0°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 g
Información de solubilidad (10% in water) Clear solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.25
Porcentaje de pureza 99%