Learn More
Bromuro de [3-(1-piperidinilmetil)fenil]magnesio, solución de 0,25 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11915901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11915901 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 11915901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431700500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-82-6, 109-99-9
% mín. CAS 4.53, 89.44
% máx. CAS 10.56, 95.47
Color Marrón
Densidad 0.9230g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C12H16BrMgN
Número MDL MFCD03840895
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.923
Sinónimo 2-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 3-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, magnesium,1-phenylmethyl piperidine,bromide, 3-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide, 3-1-piperidinylmethyl phenyl magnesiu, 1-3-bromomagnesio phenyl methyl piperidine, 3-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 3-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 3-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Clave InChI QLVYNMWCYBTNEP-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC(CN2CCCCC2)=C1
Nombre IUPAC magnesio; 1-(fenilmetil)piperidina; bromuro
Peso molecular (g/mol) 278.48
PubChem CID 16217259
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.47
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • [3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación