Learn More
3-(1-Piperazinilmetil)indole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450079 1 g 1 g
15470079 250 mg 250 miligramos
15460079 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63402.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 114746-66-6 | C13H17N3 | 215.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114746-66-6
Fórmula molecular C13H17N3
Peso molecular (g/mol) 215.3
Clave InChI ZTNAIHGOFCMOPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperazin-1-ylmethyl-1h-indole, 1h-indole,3-1-piperazinylmethyl, acmc-1c6nr, 1-1h-indole-3-ylmethyl piperazine, 1h-indole, 3-1-piperazinylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 17880880
Nombre IUPAC 3-(piperazin-1-ilmetil)-1H-indole
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CNC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Piperazinylmethyl)indole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido