Learn More
3-(1-piperazinil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369475 25 g 25 g
11359475 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18702.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 59817-32-2 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59817-32-2
Fórmula molecular C10H14N2O
Peso molecular (g/mol) 178.24
Número MDL MFCD00052896
Clave InChI AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazine
PubChem CID 2736597
SMILES OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Piperazinyl)phenol
Punto de fusión 205°C to 208°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3263
Beilstein 4248583
Sensibilidad Air sensitive
Nombre IUPAC 3-piperazin-1-ilfenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.24
Porcentaje de pureza 98%