Learn More
3-(1-Piperazinil)-1,2-benzisoxazol, 96 %
Código de producto. 11454680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454680 250 mg 250 miligramos
11464680 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454680 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50746.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87691-89-2
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.245
Número MDL MFCD08060968
Clave InChI ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
PubChem CID 13232475
Nombre IUPAC 3-piperazin-1-il-1,2-benzoxazol
SMILES C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisoxazole
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.25
Porcentaje de pureza 96%