Learn More
3-(1-piperazinil)-1,2-benzisotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole |
| CAS | 87691-87-0 |
| Fórmula molecular | C11H13N3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-(Piperazin-1-yl)benzoisothiazole, N-(3-Benzisothiazolyl)piperazine, 1-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazine, Ziprasidone EP Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2 |
| SMILES | C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 3-piperazin-1-il-1,2-benzotiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 219.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.083 |