Learn More
3-(1-nitroetil)-2-benzofuran-1(3H)-ona, TRC
Código de producto. 30467535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467535 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30467535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49589850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Nitroethyl)-2-benzofuran-1(3H)-one
CAS 79017-08-6
Fórmula molecular C10 H9 N O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3-(1-Nitroethyl)-3H-2-benzofuran-1-one, 3-(1-Nitroethyl)-1(3H)-isobenzofuranone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO4/c1-6(11(13)14)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)15-9/h2-6,9H,1H3
SMILES CC(C1OC(=O)c2ccccc12)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-(1-nitroetil)-3H-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 207.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0532