Learn More
3-(1-nitroetil)-2-benzofuran-1(3H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1-Nitroethyl)-2-benzofuran-1(3H)-one |
| CAS | 79017-08-6 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-(1-Nitroethyl)-3H-2-benzofuran-1-one, 3-(1-Nitroethyl)-1(3H)-isobenzofuranone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO4/c1-6(11(13)14)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)15-9/h2-6,9H,1H3 |
| SMILES | CC(C1OC(=O)c2ccccc12)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-(1-nitroetil)-3H-2-benzofuran-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 207.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0532 |