Learn More
Ácido 3-(1-Naftil)propiónico, TRC
Código de producto. 30484003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484003 50 mg -
30466069 25 mg 25 miligramos
30474349 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN37316350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3243-42-3
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.23
Nombre IUPAC ácido 3-naftalen-1-ilpropanoico
SMILES OC(=O)CCc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Naphthyl)propionic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O2/c14-13(15)9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8-9H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0837