Learn More
Ácido 3-(1-naftil)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476657 5 g 5 g
15466657 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33795.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3243-42-3 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3243-42-3
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD00033058
Clave InChI PRLKVVMRQFFIOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1-naphthyl propionic acid, 3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 1-naphthalenepropanoic acid, 1-naphthalenepropionic acid, 3-1-naphthyl-propionic acid, 3-1-naphthyl propanoic acid, 3-naphth-1-yl propanoic acid, 3-naphthalen-1-yl-propionic acid, 1-naphthalenepropanoicacid, 3-naphthylpropanoic acid
PubChem CID 95254
Nombre IUPAC ácido 3-naftalen-1-ilpropanoico
SMILES OC(=O)CCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Naphthyl)propionic acid
Punto de fusión 155°C to 159°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 96%