Learn More
3-(1-naftil)-L-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15400359 1 g 1 g
15420359 250 mg 250 miligramos
15410359 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63586.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55516-54-6 | C13H13NO2 | 215.25 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55516-54-6
Fórmula molecular C13H13NO2
Peso molecular (g/mol) 215.25
Número MDL MFCD00066086
Clave InChI OFYAYGJCPXRNBL-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo l-1-naphthylalanine, 3-1-naphthyl-l-alanine, h-1-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 3-1-naphthyl-l-ala, unii-9g930ul92r, naphthalen-2-yl-3-alanine, 2s-2-amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 3-naphth-1-yl-d-alanine, 1-naphthyl-l-alanine
PubChem CID 2724883
SMILES [NH3+][C@@H](CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Naphthyl)-L-alanine
Beilstein 4352833
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC (2S)-2-azaniumil-3-(naftalen-1-il)propanoato
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido