Learn More
Ácido 3-(1-naftil)acrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478406 250 g 250 g
11458406 10 g 10 g
11468406 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15422.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13026-12-5 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
3-(1-Naphthyl)acrylic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(1-naftil)acrílico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13026-12-5
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00014317,MFCD00014317
Clave InChI WPXMLUUYWNHQOR-CMDGGOBGSA-N
Sinónimo naphthalene-1-acrylic acid, z-3-1-naphthyl acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl-acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl acrylic acid, 2z-3-naphthalen-1-yl prop-2-enoic acid
PubChem CID 12158295
SMILES OC(=O)\C=C\C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Punto de fusión 210°C to 212°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1868617
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC ácido (Z)-3-naftalen-1-ilprop-2-enoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%