Learn More
3-(1-naftoil)indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1'-Naphthoyl Indole |
| CAS | 109555-87-5 |
| Fórmula molecular | C19 H13 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methanone','1H-indol-3-yl-1-naphthalenyl-, Ketone','indol-3-yl 1-naphthyl (6CI), 1H-Indol-3-yl-1-naphthalenylmethanone, 3-(1-Naphthoyl)indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H13NO/c21-19(17-12-20-18-11-4-3-9-15(17)18)16-10-5-7-13-6-1-2-8-14(13)16/h1-12,20H |
| SMILES | O=C(c1cccc2ccccc12)c3c[nH]c4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | 1H-indol-3-il(naftalen-1-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 271.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.0997 |