Learn More
3-(1-Naftalenoxi)-1-fenil-1-propanol, TRC
Código de producto. 30480382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30480382 10 mg
30472469 100 mg
30473577 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN35929010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 908291-72-5
Fórmula molecular C19 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 278.34
Sinónimo α-[2-(1-Naphthalenyloxy)ethyl]benzenemethanol, 3-(1-Naphthalenyloxy)-1-phenylpropan-1-ol
Nombre IUPAC 3-naftalena-1-iloxi-1-fenilpropano-1-ol
SMILES OC(CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Naphthalenyloxy)-1-phenyl-1-propanol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18O2/c20-18(16-8-2-1-3-9-16)13-14-21-19-12-6-10-15-7-4-5-11-17(15)19/h1-12,18,20H,13-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1307