Learn More
3-(1-naftaleniloxi)-1,2-propanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol |
| CAS | 36112-95-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 H14 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol, Propranolol Hydrochloride Imp. A (EP), Diol Derivative of Propranolol, 1,2-Propanediol','3-(1-naphthalenyloxy)-, 1,2-Propanediol','3-(1-naphthyloxy)- (7CI), 3-(1-Naphthalenyloxy)-1,2-propanediol, 3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol, 1-(α-Naphthoxy)-2,3-propylene glycol, 3-(α-Naphthoxy)-1,2-propanediol, 3-(α-Naphthoxy)-1,2-propylene glycol, Propranolol glycol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14O3/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13/h1-7,11,14-15H,8-9H2 |
| SMILES | OCC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-naftalen-1-iloxipropano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |
| Mostrar más |