Learn More
3-(1-metiletil)fenol, Mikromol™
Código de producto. 17900706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17900706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17900706 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0461.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(1-metiletil)fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Isopropylphenol
CAS 618-45-1
Nombres de analitos o componentes 3-Isopropylphenol
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. F (EP), Propofol Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-7,10H,1-2H3
SMILES CC(C)c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-propan-2-ilfenol
Peso molecular (g/mol) 136.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0888 g/mol