Learn More
3-(1-metiletil)-2-fenil-5-oxazolidinametanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1-Methylethyl)-2-phenyl-5-oxazolidinemethanol |
| CAS | 54126-58-8 |
| Fórmula molecular | C13H19NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Phenyl-3-isopropyl-5-hydroxymethyloxazolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO2/c1-10(2)14-8-12(9-15)16-13(14)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13,15H,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N1CC(CO)OC1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2-fenil-3-propan-2-il-1,3-oxazolidin-5-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 221.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.1416 |