Learn More
3-(1-Metiletil)-2-fenil-5-oxazolidinemetanol 5-(4-Metilbencenosulfonato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1-Methylethyl)-2-phenyl-5-oxazolidinemethanol 5-(4-Methylbenzenesulfonate) |
| CAS | 86587-72-6 |
| Fórmula molecular | C20H25NO4S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO4S/c1-15(2)21-13-18(25-20(21)17-7-5-4-6-8-17)14-24-26(22,23)19-11-9-16(3)10-12-19/h4-12,15,18,20H,13-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)N1CC(COS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)OC1c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato de (2-fenil-3-propan-2-il-1,3-oxazolidin-5-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 375.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.1504 |