Learn More
3-[1-(Metilamino)etil]fenilfenil N-etil-N-metilcarbatomato, TRC
Código de producto. 30133523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133523 100 mg 100 miligramos
30133089 10 mg 10 miligramos
18082940 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM138005100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 948051-93-2
Fórmula molecular C13 H20 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 236.31
Sinónimo Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[1-(methylamino)ethyl]phenyl ester, 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate, Rivastigmine Tartrate Imp E (EP) as Racemate
Nombre IUPAC [3-[1-(metilamino)etil]fenilo] N-etil-N-metilcarbamato
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(C)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O2/c1-5-15(4)13(16)17-12-8-6-7-11(9-12)10(2)14-3/h6-10,14H,5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1525