Learn More
3-(1-Metil-4-piperidinil)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459458 250 mg 250 miligramos
15439458 1 g 1 g
15449458 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63020.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17403-07-5 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17403-07-5
Fórmula molecular C14H18N2
Peso molecular (g/mol) 214.31
Número MDL MFCD07776765
Clave InChI KYSCKYJNMTUJPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11206672
Nombre IUPAC 3-(1-metilpiperidina-4-il)-1H-indol
SMILES CN1CCC(CC1)C1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole
Color Blanco a amarillo
Cantidad 250 mg
Beilstein 1573327
Sinónimo 3-1-methyl-4-piperidinyl-1h-indole, 3-n-methylpiperidinyl indole, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole, unii-7nsm99c49f, 3-1-methyl-4-piperidinyl indole, 1h-indole, 3-1-methyl-4-piperidinyl, naratriptan impurity a, usp naratriptan related compound a free base, naratriptan hydrochloride impurity, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole-usp, 1h-indole,3-1-methyl-4-piperidinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido