Learn More
3-(1-Metil-1H-pirazol-5-il)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10618814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10618814 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10081974 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10618814 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60513CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 934570-45-3
Fórmula molecular C11H13N3
Peso molecular (g/mol) 187.246
Número MDL MFCD09702399
Clave InChI UPQOTZRZQXMJNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzylamine, 3-2-methylpyrazol-3-yl phenyl methanamine, 3-1-methylpyrazol-5-yl phenyl methylamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methylamine, 1-3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanamine, 1-3-2-methylpyrazol-3-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229625
Nombre IUPAC [3-(2-metilpirazol-3-il)fenil]metanamina
SMILES CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 97%