Learn More
3-(1-metil-1H-pirazol-5-il)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10743084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743084 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10557674 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743084 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60514DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 910037-08-0
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.219
Número MDL MFCD09702400
Clave InChI KEYWGUASUNFUCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl aniline, 3-2-methylpyrazol-3-yl aniline, 3-1-methylpyrazol-5-yl phenylamine, 3-2-methyl-2h-pyrazol-3-yl-phenylamine, benzenamine,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229626
Nombre IUPAC 3-(2-metilpirazol-3-il)anilina
SMILES CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%