Learn More
[3-(1-Metil-1H-pirazol-3-il)fenil]metanol, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11346845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11346845 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 11346845 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60609DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenyl]methanol
CAS 910037-09-1
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H12N2O
Número MDL MFCD09065007
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanol, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methanol, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methan-1-ol
Clave InChI IFFXGZCJGGVFOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
Nombre IUPAC [3-(1-metilpirazol-3-il)fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 188.23
PubChem CID 24229630
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 90%