Learn More
3-(1-Metil-1H-pirazol-3-il)benzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10453014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10453014 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10738655 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10453014 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60616DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 207909-05-5
Fórmula molecular C11H9N3
Peso molecular (g/mol) 183.214
Número MDL MFCD09065009
Clave InChI FLALRGXSUSNEAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzonitrile, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, benzonitrile, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 10655058
Nombre IUPAC 3-(1-metilpirazol-3-il)benzonitrilo
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC=CC(=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 95%