Learn More
Ácido 3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10547294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10547294 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10547294 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60601DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoic acid
CAS 906352-85-0
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H10N2O2
Número MDL MFCD09065006
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzoic acid, benzoicacid,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-carboxyphenyl-1-methyl-1h-pyrazole, benzoicacid, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzoic acid, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
Clave InChI NQPMBEUYTBLTAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-(1-metilpirazol-3-il)benzoico
Peso molecular (g/mol) 202.213
PubChem CID 24229627
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.21
Porcentaje de pureza 97%