Learn More
Cloruro de 3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10788645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10788645 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10153764 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10788645 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60603DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 912569-59-6
Fórmula molecular C10H9ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 256.704
Número MDL MFCD09817503
Clave InChI QGUULJKRHYTFTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229628
Nombre IUPAC cloruro de 3-(1-metilpirazol-3-il)benzenosulfonilo
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulphonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl sulfone, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.71
Porcentaje de pureza 97%