Learn More
3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzaldehído, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10347734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10347734 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10002274 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10347734 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60604CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 179056-79-2
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD08669912
Clave InChI SSAPUQDWKCUIAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10511755
Nombre IUPAC 3-(1-metilpirazol-3-il)benzaldehído
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 90%