Learn More
3-(1-Metoxietil)benzofenona, Mikromol™
Código de producto. 17922186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17922186 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17922186 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.17
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(1-Metoxietil)benzofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Methoxyethyl)benzophenone
CAS 2731671-45-5
Nombres de analitos o componentes 3-(1-Methoxyethyl)benzophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oxothiamine, 3-(1-Methoxyethyl)benzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O2/c1-12(18-2)14-9-6-10-15(11-14)16(17)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3
SMILES COC(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC [3-(1-metoxietil)fenil]-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 240.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.115 g/mol