Learn More
3-(1-hidroxietil)benzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone |
| CAS | 67173-18-6 |
| Fórmula molecular | C15 H14 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone, Methanone, [3-(1-hydroxyethyl)phenyl]phenyl-, [3-(1-Hydroxyethyl)phenyl]phenylmethanone, α-(3-Benzoylphenyl)ethyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11,16H,1H3 |
| SMILES | CC(O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [3-(1-hidroxietil)fenil]-fenilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0994 |