Learn More
3-(1-hidroxietil)benzofenona, Mikromol™
Código de producto. 17972826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17972826 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17972826 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.11
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(1-hidroxietil)benzofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
CAS 67173-18-6
Nombres de analitos o componentes 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11,16H,1H3
SMILES CC(O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC [3-(1-hidroxietil)fenil]-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 226.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0994 g/mol