Learn More
3-(1-Etilpropil)fenilfenilMetilcarbamato (TRC), TRC
Código de producto. 30381942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30381942 250 mg 250 miligramos
30380644 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925700250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 672-04-8
Fórmula molecular C13H19NO2
Peso molecular (g/mol) 221.3
Sinónimo 3-(1-Ethylpropyl)phenol 1-(N-Methylcarbamate), Methylcarbamic Acid m-(1-Ethylpropyl)phenyl Ester, m-(1-Ethylpropyl)phenol Methylcarbamate, m-(1-Ethylpropyl)phenyl Methylcarbamate
Nombre IUPAC (3-pentan-3-ilfenilo) N-metilcarbamato
SMILES CCC(CC)C1=CC(=CC=C1)OC(=O)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Ethylpropyl)phenyl Methylcarbamate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO2/c1-4-10(5-2)11-7-6-8-12(9-11)16-13(15)14-3/h6-10H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1416