Learn More
3-[1-(Dimetilamino)etil]fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol |
| CAS | 105601-04-5 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Phenol, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]-, 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol, ZNS 114-666 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3 |
| SMILES | CC(N(C)C)c1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-[1-(dimetilamino)etil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 165.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.1154 |