Learn More
3-[1-[Di(metil-d3)amino]etil]fenol, TRC
Código de producto. 30371852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371852 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30371852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4708221MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol
CAS 194930-03-5
Fórmula molecular C10H9D6NO
Cantidad 1 mg
Sinónimo Phenol, 3-[1-[di(methyl-d3)amino]ethyl]-, 3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol, 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol-D6 (N,N-dimethyl-D6)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C(C)c1cccc(O)c1)C([2H])([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 171.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.153