Learn More
3-[1-[Di(metil-d3)amino]etil]fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol |
| CAS | 194930-03-5 |
| Fórmula molecular | C10H9D6NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phenol, 3-[1-[di(methyl-d3)amino]ethyl]-, 3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol, 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(C)c1cccc(O)c1)C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 171.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.153 |