Learn More
Ácido 3-(1-cianoetil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid |
| Punto de fusión | 145°C to 148°C |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |