Learn More
Ácido 3-((1-carboxi-2-((5,5-dimetil-4,5-dihidroisoxazol-3-il)tio)etil)amino)-3-oxopropanoico, TRC
Código de producto. 30351094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30351094 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30351094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6455052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyroxasulfone metabolite 1
CAS 1544489-04-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11 H16 N2 O6 S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Pyroxasulfone metabolite 1
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O6S/c1-11(2)4-8(13-19-11)20-5-6(10(17)18)12-7(14)3-9(15)16/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18)
SMILES CC1(C)CC(=NO1)SCC(NC(=O)CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[(2-carboxiacetil)amino]-3-[(5,5-dimetil-4H-1,2-oxazol-3-il)sulfanil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 304.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.073
Porcentaje de pureza >95