Learn More
3-(1-Azepanil)-2,2-dimetilpropilamina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10551573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10551573 250 mg 250 miligramos
10503983 1 g 1 g
10662875 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10551573 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01190CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 845885-85-0
Fórmula molecular C11H24N2
Peso molecular (g/mol) 184.327
Número MDL MFCD06200874
Clave InChI SUDFIJJDSKVMSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-azepan-1-yl-2,2-dimethylpropan-1-amine, 3-1-azepanyl-2,2-dimethylpropylamine, 3-azepan-1-yl-2,2-dimethyl-propylamine, 1h-azepine-1-propanamine,hexahydro-b,b-dimethyl, 3-azaperhydroepinyl-2,2-dimethylpropylamine
PubChem CID 2794705
Nombre IUPAC 3-(azepan-1-il)-2,2-dimetilpropan-1-amina
SMILES CC(C)(CN)CN1CCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Azepanyl)-2, 2-dimethylpropylamine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.32
Porcentaje de pureza 95%