Learn More
3-(1-Acetil-4-piperidinil)-5-fluoro-1,2-benzisoxazol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458655 250 mg 250 miligramos
15448655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33817.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 1-[4-(5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-il)-1-piperidinil]etanona se utiliza como reactivo en la síntesis de una serie de 3-(1-substituido-4-piperidinil)-1,2-benzisoxazoles que presentan una actividad neuroléptica.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84163-10-0
Fórmula molecular C14H15FN2O2
Peso molecular (g/mol) 262.284
Número MDL MFCD06409291
Clave InChI PZNSVLCWHLHDLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-5-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, 3-1-acetyl-4-piperidinyl-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, piperidine, 1-acetyl-4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl, 1-4-5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, 3-1-acetyl-4-piperidyl-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, 1-4-5-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethan-1-one, 1-4-5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethan-1-one
PubChem CID 13076420
Nombre IUPAC 1-[4-(5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-5-fluoro-1,2-benzisoxazole
Punto de fusión 158°C to 159°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.29
Porcentaje de pureza 96%