Learn More
3-(1-acetoxietil)benzofenona, Mikromol™
Código de producto. 17973846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17973846 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17973846 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.50
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(1-acetoxietil)benzofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
CAS 2377141-19-8
Nombres de analitos o componentes 3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16O3/c1-12(20-13(2)18)15-9-6-10-16(11-15)17(19)14-7-4-3-5-8-14/h3-12H,1-2H3
SMILES CC(OC(=O)C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC Acetato de 1-(3-benzoilfenil)etilo
Peso molecular (g/mol) 268.31
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1099 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.