Learn More
3-(1,4-Dihidro-5-metil-4-oxo-7-propilimido[5,1-f][1,2,4]triazina-2-il)-4-etoxibenzenosulfónico, TRC
Código de producto. 30373955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373955 2.5 g
30386141 100 mg
30373653 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4534102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 437717-43-6
Fórmula molecular C17 H20 N4 O5 S
Peso molecular (g/mol) 392.43
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxy-, 3-(1,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxybenzenesulfonic acid, 4-Ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydroimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)benzenesulfonic acid, Vardenafil Desethylpiperazinyl Sulfonic Acid
Nombre IUPAC 4-etoxi-3-(5-metil-4-oxo-7-propil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazina-2-il)ácido benzenosulfónico
SMILES CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vardenafil Desethylpiperazinyl sulfonic acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4O5S/c1-4-6-14-18-10(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-11(27(23,24)25)7-8-13(12)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,19,20,22)(H,23,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1154