Learn More
[3-(1,3-tiazol-2-il)fenil]metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [3-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.27 |
| Porcentaje de pureza | 97% |