Learn More
[3-(1,3-tiazol-2-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10559793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10559793 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10295524 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10559793 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC36509CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 184847-97-0
Fórmula molecular C10H9NOS
Peso molecular (g/mol) 191.248
Número MDL MFCD09025828
Clave InChI VDFDKGHCZKGOLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanol, 3-thiazol-2-yl benzyl alcohol, 3-thiazol-2-yl phenyl methanol, 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 18525726
Nombre IUPAC [3-(1,3-tiazol-2-il)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=NC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.25
Porcentaje de pureza 97%