Learn More
Ácido 3-(1,3-tiazol-2-il)benzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10265764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265764 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10708465 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10265764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC36501CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 847956-27-8
Fórmula molecular C10H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 205.231
Número MDL MFCD06797800
Clave InChI BLFSSABBFANDKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21075087
Nombre IUPAC ácido 3-(1,3-tiazol-2-il)benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=NC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-1,3-thiazol-2-yl benzoic acid, 3-thiazol-2-yl-benzoic acid, 3-thiazol-2-yl benzoic acid, benzoic acid,3-2-thiazolyl, benzoic acid, 3-2-thiazolyl, 3-1,3-thiazol-2-yl benzoicacid, 2-3-carboxyphenyl-1,3-thiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.24
Porcentaje de pureza 97%