Learn More
3-(1,3-tiazol-2-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10692294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10692294 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10472664 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10692294 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC36504DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 885465-97-4
Fórmula molecular C10H7NOS
Peso molecular (g/mol) 189.232
Número MDL MFCD06797781
Clave InChI YJMGIEKCDQXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 3-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-thiazolyl, benzaldehyde, 3-2-thiazolyl
PubChem CID 18525725
Nombre IUPAC 3-(1,3-tiazol-2-il)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=NC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.24
Porcentaje de pureza 97%