Learn More
Ácido 3-(1,3-oxazol-5-il)benzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10107852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10107852 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10094562 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10107852 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35801DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 252928-82-8
Fórmula molecular C10H7NO3
Peso molecular (g/mol) 189.17
Número MDL MFCD06797481
Clave InChI GDGXRJDVOKNSCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 3-5-oxazolyl, 3-5-oxazolyl benzoicacid, benzoicacid, 3-5-oxazolyl
PubChem CID 7127813
Nombre IUPAC ácido 3-(1,3-oxazol-5-il)benzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Porcentaje de pureza 97%