Learn More
3-(1,3-Ditian-2-ilideno)pentano-2,4-diona, TRC
Código de producto. 30385668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385668 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30385668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4938601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-pentane-2,4-dione
CAS 55727-23-6
Fórmula molecular C9 H12 O2 S2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2S2/c1-6(10)8(7(2)11)9-12-4-3-5-13-9/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC(=O)C(=C1SCCCS1)C(=O)C
Nombre IUPAC 3-(1,3-ditian-2-ilideno)pentano-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 216.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0279