Learn More
3-(1,3-Ditian-2-il)pentano-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1,3-dithian-2-yl)-pentane-2,4-dione |
| CAS | 100596-16-5 |
| Fórmula molecular | C9 H14 O2 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O2S2/c1-6(10)8(7(2)11)9-12-4-3-5-13-9/h8-9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C(C1SCCCS1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-(1,3-ditian-2-il)pentano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 218.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0435 |