Learn More
Cloruro de 3-(1,3-dioxolan-2-il)tiofeno-2-sulfonilo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10051574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051574 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10061574 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10051574 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07810CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 103011-38-7
Fórmula molecular C7H7ClO4S2
Peso molecular (g/mol) 254.70
Número MDL MFCD08271969
Clave InChI RRTOURREASJQSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 3-1,3-dioxolan-2-yl 2-thienyl sulfone, 3-1,3-dioxolan-2-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 10538915
Nombre IUPAC cloruro de 3-(1,3-dioxolan-2-il)tiofeno-2-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.71
Porcentaje de pureza 97%